Få mere at vide
D(+)-Glucose Vandfri, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10539380 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
2kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10539380 5 kg Plastfad 5kg
10335850 500 g Plast pulver krukke 500g
10395890 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10254480 2 kg Plast pulver krukke 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10539380 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. G/0450/65
 Begrænset vare
På lager
D(+)-Glucose Vandfri, Ekstra Ren, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-99-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer 148912
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Smeltepunkt 146 °C
Farve Hvid
pH 6 til 7
Emballage Plastfad
Mængde 5 kg
Formel vægt 180,16 g/mol
Fysisk form Fast stof