Description
D(+)-Glucose Vandfri, Ekstra Ren, SLR
Specifications
Specifications
| Smeltepunkt | 146 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6 til 7 |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 180,16 g/mol |
| Fysisk form | Fast stof |