Få mere at vide
D(+)-Glucose Vandfri, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10254480 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
2kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10254480
Brand: Fisher Chemical G/0450/61
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
D(+)-Glucose Vandfri, Ekstra Ren, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-99-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer 148912
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Smeltepunkt 146°C
Farve Hvid
pH 6 til 7
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 2 kg
Formel vægt 180.16g/mol
Fysisk form Fast stof