Få mere at vide
D(+)-Glucose vandfri, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10395940 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
2kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10395940
Brand: Fisher Chemical G/0500/65
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C6H12O6, CAS-nummer-50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, dextroseopløsning, aldehydo-d-glucose, dextrose, vandfri, vandfri dextrose, d-glucose i lineær form, d-glucose, d-glucose, d-glucose, d-glucose, d-glucose, d-glucose vandfri, glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, Hvid, 180,16 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-99-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer 148912
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Smeltepunkt 146°C
Farve Hvid
pH 6 til 7
Emballage Plastfad
Mængde 5 kg
Formel vægt 180.16g/mol
Fysisk form Fast stof