Få mere at vide
D(+)-Glucose vandfri, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
C6H12O6, CAS-nummer-50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, dextroseopløsning, aldehydo-d-glucose, dextrose, vandfri, vandfri dextrose, d-glucose i lineær form, d-glucose, d-glucose, d-glucose, d-glucose, d-glucose, d-glucose vandfri, glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, Hvid, 180,16 g/mol
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 146 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6 til 7 |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Mængde | 2 kg |
| Formel vægt | 180,16 g/mol |
| Fysisk form | Fast stof |