Få mere at vide
D - (+) - Glucose vandfri cellekultur MP Biomedicals
Artikelnummer. 11405182 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405182 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 11405182 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219467205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2905.00 DKK
    2766.09 DKK / 5kg
    Spare 138.91 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
A main source of energy for living organisms that is combined into glucosides, disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides and glycogen.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D - (+) - Glucose
Navn note Vandfri
CAS 50-99-7
Tæthed 1.544 g/mL
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 5 kg
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Molekylvægt (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Formel vægt 180.2
Grad Celledyrkning
Fysisk form Crystalline Powder