Få mere at vide
D(+)-Glucose vandfri, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11384144
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384144 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11384144 Leverandør Scharlab Leverandørnr. GL01271000
Anvendes i analytisk kemi, i biokemi, til farmaceutisk brug, i fødevareindustrien og i den farmaceutiske industri.
  • ACS-reagenskvalitet
  • Synonymer: Dextrose
  • Molekylformel: C 6 H 12 0 6
  • Molmasse: 180,16 g/mol
  • CAS: 50-99-7
  • EIN ECS nr.: 200-075-1
  • Stivelse: Består testen
Tekniske data
Surhed Acidity max: 0.002mEq/g
CAS 50-99-7
Smeltepunkt ∼146°C
Antændelsesrest 0.01% max
Tab ved tørring 0.2% max (105°C)
Tændingspunkt ∼500°C
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 1 kg
Specifik rotation 52.5–53.0° ([a]25°/D, c=10, water)
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
Opløselighedsinformation In water: ∼470g/L at 20°C
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Molekylvægt (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Formel vægt 180.16g/mol
Grad ACS-reagens