Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucose, vandfri, 99 %
Artikelnummer. 11472858
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472858 2500 g -
11462858 500 g -
11482858 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472858 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16828.0E
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180,156 g/mol
D-Glucose anvendes i forskellige metaboliske processer, herunder enzymsyntese af cyclohexyl-alfa og beta-D-glukosider. Det er involveret i påvisningen af type 2-diabetes mellitus og den mest udbredte aldohexose i levende organismer. Dets tilgængelighed påvirker psykologiske processer, da det er en primær energikilde for hjernen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Glucose anvendes i forskellige metaboliske processer, herunder enzymsyntese af cyclohexyl-alfa og beta-D-glukosider. Det er involveret i påvisningen af type 2-diabetes mellitus og den mest udbredte aldohexose i levende organismer. Dets tilgængelighed påvirker psykologiske processer, da det er en primær energikilde for hjernen.
Opløselighed
Opløseligt i vand, varm iseddike, pyridin, anilin og dimethylsulfoxid. Lidt opløseligt i methanol, ethanol og acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-99-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer MFCD00063774
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Glucose
Navn note Vandfri
Smeltepunkt 147 °C til 153 °C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 2500 g
Beilstein 1281608
Merck Index 14,4459
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, varm iseddikesyre, pyridin, anilin og dimethylsulfoxid. Let opløselig i methanol, ethanol og acetone.
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99%