Få mere at vide
D(+)-Glukose, ACS-reagens, vandfri
Artikelnummer. 10570364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10570364 5 kg Plastflaske 5kg
10391201 500 g Plastflaske 500g
10279310 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10570364 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410950050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180,156 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-99-7
MDL nummer MFCD00063684
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Glucose
Navn note Vandfri til analyse af ACS
Smeltepunkt 146,0 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0,02% maks.
Tab ved tørring 0,2% maks. (105 °C, 6 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 5 kg
Beilstein 31, 83
Merck Index 15, 4495
Specifik rotationstilstand +52,75 (25,00 °C c=10,H2O,NH4OH)
Specifik rotation +52.75
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.16
Grad ACS-reagens
Uopløseligt stof 0,005% maks
Titrerbar syre 0,002 meq/g max
Fysisk form Krystallinsk pulver