Få mere at vide
Melford D-glukose
Artikelnummer. 30018285
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30018285 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30018285 Leverandør Melford Leverandørnr. G320301000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 5996-10-1
  • Molekylformel: C 6 H 12 O 6 H 2 O
  • Molekylvægt : 198,17
Tekniske data
CAS 10-1-5996
Molekylær formel C6H12O6-H2O
Mængde 1 kg