Få mere at vide
D(+)-Glucose 6-phosphatnatriumsalt, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11986901 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11986901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446980010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    752.65 DKK / 1g
    Spare 157.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
CAS: 54010-71-8 | C6H12NaO9P | 282,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Glucose 6-phosphate sodium salt
CAS 54010-71-8
Smeltepunkt 192 °C til 197 °C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H12NaO9P
Mængde 1 g
Specifik rotation +33
Synonym sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl hydrogenphosphate, sodium glucose 6-phosphate, robison ester monosodium salt, d-glucose-6-phosphate monosodium salt, d-glucose, 6-dihydrogen phosphate , monosodium salt, d +-glucose 6-phosphate sodium salt, d-glucose 6-phosphoric acid hydrogen sodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-6-hydrogen phosphonatooxy-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxo-hexyl hydrogen phosphate
InChI nøgle OBHLNVXMRZXIII-BTVCFUMJSA-M
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)OP(=O)(O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl]hydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 282.12
PubChem CID 23677332
Formel vægt 282.12
Procent renhed 98%