Få mere at vide
D-glukose-6-fosfat, dinatriumsalthydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462990 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462990 500 mg 500mg
11472990 5 g 5g
11482990 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462990 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02100312.5
Ligger i starten af glykolysen og pentosephosphat metaboliske veje. D-glukose-6-fosfat, dinatriumsalthydrat, MP Biomedicals er kernekulhydratsubstratet for den enzymatiske syntese af archaetidyl-myo-inositoler produceret gennem myo-ino
Glucose 6-phosphat (også kendt som Robison ester) er glucose sukker phosphoryleret på kulstof 6. Denne forbindelse er meget almindelig i celler, da langt størstedelen af glukose, der kommer ind i en celle, bliver phosphoryleret på denne måde. På grund af sin fremtrædende position i cellulær kemi har glucose 6-phosphat mange mulige skæbner i cellen.
Glucose 6-phosphat ligger i starten af to store metaboliske veje: Glykolyse og pentosephosphat. Ud over disse metaboliske veje kan glucose 6-phosphat også omdannes til glykogen eller stivelse til opbevaring. Denne lagring er i leveren og musklerne i form af glykogen for de fleste flercellede dyr, og i intracellulær stivelse eller glykogengranulat for de fleste andre organismer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3671-99-6
Molekylær formel C6H11Na2O9P
Molekylvægt (g/mol) 304.10
MDL nummer MFCD00136037
InChI nøgle CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Synonym d-glucose-6-phosphate disodium salt, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate, sodium glucose 6-phosphate, disodium d-glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate sodium salt, glucose-6-phosphate disodium, disodium d-glucose-6-phosphate, d-glucose 6-disodium phosphate, d-glucose 6-phosphoric acid disodium salt, disodium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-phosphonooxy hexanal
PubChem CID 18594434
IUPAC navn dinatrium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl]phosphat
SMIL [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
pH 7 to 9 (1% aq. soln.)
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Soluble in distilled water or dilute buffer.
Optisk rotation +30–38° (c=1, water)
Formel vægt 304.2 (anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver