Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Glucose-6-phosphat dinatriumsalthydrat, 98 %
Artikelnummer. 15467219
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467219 5 g 5g
15457219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467219 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66023.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3100.80 DKK
    2565.65 DKK / 5g
    Spare 535.15 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 3671-99-6 | C6H11Na2O9P | 304,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3671-99-6
Molekylær formel C6H11Na2O9P
Molekylvægt (g/mol) 304.10
MDL nummer MFCD00136037
InChI nøgle CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Synonym d-glucose-6-phosphate disodium salt, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate, sodium glucose 6-phosphate, disodium d-glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate sodium salt, glucose-6-phosphate disodium, disodium d-glucose-6-phosphate, d-glucose 6-disodium phosphate, d-glucose 6-phosphoric acid disodium salt, disodium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-phosphonooxy hexanal
PubChem CID 18594434
IUPAC navn dinatrium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl]phosphat
SMIL [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 304.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver