Få mere at vide
D-Glucose-6-phosphate disodium salt dihydrate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15813761 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
250 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15813761 5 g Plastic bottle 5g
15845148 10 g Plastic bottle 10g
15855148 100 g Plastic bottle 100g
15865148 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15813761 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J16185.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3671-99-6
Molekylær formel C6H11Na2O9P
Molekylvægt (g/mol) 304.10
MDL nummer MFCD00136037
InChI nøgle CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Synonym d-glucose-6-phosphate disodium salt, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate, sodium glucose 6-phosphate, disodium d-glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate sodium salt, glucose-6-phosphate disodium, disodium d-glucose-6-phosphate, d-glucose 6-disodium phosphate, d-glucose 6-phosphoric acid disodium salt, disodium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-phosphonooxy hexanal
PubChem CID 18594434
SMIL [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale D to Glucose-6-Phosphate Disodium Salt Dihydrate
Fysisk form Powder
Mængde 5 g
IUPAC navn disodium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl] phosphate
Formel vægt 340.13
Emballage Plastic bottle
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.