Få mere at vide
D-Glucose-6-phosphat dikaliumsalthydrat,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11403000 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403000 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11403000 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210031301
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
CAS 5996-17-8
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥95%
Molekylær formel C6H13K2O9P
Mængde 1 g
Synonym d-glucose 6-phosphate dipotassium*hydrate sigma g
InChI nøgle LJSYGYHQPZYSEZ-FAOVPRGRSA-N
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)OP(=O)(O)O.[K].[K]
IUPAC navn kalium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl]dihydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 338.331
PubChem CID 131855786
Formel vægt 390.4
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Glucose-6-phosphate Dipotassium Salt Hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D-glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate