Få mere at vide
D-Glucose-6,6-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glucose-6,6-d2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i2D2 |
| Formel vægt | 182.0759 |