missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Glucose-2-13C, TRC

Artikelnummer. 30179643
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179643 250 mg
30178920 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179643 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG595008250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 105931-74-6
Molekylær formel C5 13C H12 O6
Molekylvægt (g/mol) 181.15
Synonym 2-13C-Glucose, D-[2-13C]Glucose, Glucose-2-13C, [2-13C]-D-Glucose, [2-13C]D-Glucose
SMIL OC[C@H]1O[C@H](O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O ∣a:2,6,8,10,&1:4∣

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Glucopyranose-2-13C
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i5+1
Formel vægt 181.0667
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.