missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Glucose-2-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glucopyranose-2-13C |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i5+1 |
| Formel vægt | 181.0667 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?