Få mere at vide
D-Glucose-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glucose 13C6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 186.084 |
| Procent renhed | >95% |