Få mere at vide
D-glukose 1000 μg/ml i vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322577
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322577 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322577 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14027000WA1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextrose
CAS 50-99-7
Analyt- eller komponentnavne Dextrose
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6H12O6
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym D-Glucopyranose, Glucopyranose, NSC 287045, Dextrose (Closed Ring), Glucose, D-Glucose
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
SMIL O[C@H]([C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1O)[C@@H]1O
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 180,06 g/mol