missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-glukose-1,2-13C2, TRC

Artikelnummer. 30407337
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407337 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG59501310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Alpha-D-Glucose-1,2-13C2
CAS 261728-61-4
Molekylær formel 13C2 C4 H12 O6
Mængde 10 mg
Synonym α-D-Glucose-1,2-13C2, α-D-[1,2-13C2]Glucose, α-D-Glucopyranose-1,2-13C2 (9CI)
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1/i5+1,6+1
SMIL OC[C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)(2,3-^{13}C_{2})oxan-2,3,4,5-tetrol
Molekylvægt (g/mol) 182.14
Formel vægt 182.0701
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.