Få mere at vide
D-Glucosaminic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glucosaminic acid |
| CAS | 3646-68-2 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | D-Glucosamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO6/c7-3(6(12)13)5(11)4(10)2(9)1-8/h2-5,8-11H,1,7H2,(H,12,13)/t2-,3-,4-,5-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.17 |
| Formel vægt | 195.0743 |