Få mere at vide
D-Glucosamine sulfate, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467362 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11467362 10 g
11487362 100 g
11497362 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467362 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215392810
Kemiske identifikatorer
CAS 29031-19-4
Molekylær formel C6H15NO9S
Molekylvægt (g/mol) 277.244
InChI nøgle FGNPLIQZJCYWLE-BTVCFUMJSA-N
Synonym d-glucosamine sulphate, 2r,3r,4s,5r-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal sulfate, gevolox, glucosaminsulfat, sulfato de glucosamina, 2-amino-2-deoxy-d-glucose sulfate salt, glucosamine sulfate 2kcl, d-glucose, 2-amino-2-deoxy-, sulfate salt, glucosamine sulfate na salt, glucosamine sulfate dc
PubChem CID 115046
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal;sulfuric acid
SMIL C(C(C(C(C(C=O)N)O)O)O)O.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glucosamine Sulfate
Mængde 10 g
Formel vægt 228.2
Fysisk form Fast stof