missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Glucosamine Salt (Sulfate/Chloride), TRC

Artikelnummer. 30136200
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136200 100 g
30134772 25 g
30011408 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG515100100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 29031-19-4
Molekylær formel C6 H13 N O5 . H2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 277.25
Synonym Glucosamine Sulphate
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal;sulfuric acid
SMIL N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.OS(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Glucosamine sulfate potassium salt
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NO5.H2O4S/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;1-5(2,3)4/h1,3-6,9-12H,2,7H2;(H2,1,2,3,4)/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Formel vægt 277.0468
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.