Få mere at vide
D-Glucosamine Salt (Sulfate/Chloride), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glucosamine sulfate potassium salt |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5.H2O4S/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;1-5(2,3)4/h1,3-6,9-12H,2,7H2;(H2,1,2,3,4)/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 277.0468 |