Beskrivelse
Molecular Biology
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Glucosamine Hydrochloride |
| CAS | 66-84-2 |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Molekylær formel | C6H13NO5.ClH |
| MDL nummer | MFCD00135831 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | 2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride |
| Formel vægt | 215.6 |
| Fysisk form | Fast stof |