Få mere at vide
D-(+)-Glucosamine hydrochloride, 99.83%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11394209 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11394209 25 g
1 options
Artikelnummer. 11394209 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210178225
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Glucosamine hydrochloride
CAS 66-84-2
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.9983
Molekylær formel C6H13NO5·HCI
Mængde 25 g
Synonym 2-Amino-2-deoxy-D -glucose, Chitosamine
Formel vægt 215.6
Fysisk form Pulver