Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Glucosamine hydrochloride |
| CAS | 66-84-2 |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 0.9983 |
| Molekylær formel | C6H13NO5·HCI |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Amino-2-deoxy-D -glucose, Chitosamine |
| Formel vægt | 215.6 |
| Fysisk form | Pulver |