Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Glucosamin hydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11462957
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462957 50 g 50g
11472957 250 g 250g
11452957 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462957 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A15532.18
Request Bulk or Custom Format
D-Glucosaminhydrochlorid, CAS # 3416-24-8, er saltet af aminosukkeret D-Glucosamin, der bruges til kitinkvantificering og andre biokemiske undersøgelser.
Ny anvendelse af glucosamin er at forberede medicinsk middel til behandling af svimmelhed. Det bruges som fødevareingredienser og tilsætningsstoffer, råmateriale til antikræft og antibiotika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•D-Glucosamin er et rigeligt monosaccharid aminosukker, der fungerer som en byggesten i syntesen af glykosylerede proteiner og lipider
•D-Glucosamin er forløberen i starten af hexosamin-vejen, der er afgørende for dannelsen af almindelige proteoglycaner
•D-Glucosamin kombineres med chondroitinsulfat i brusk og findes som en monomer i kitin
Anvendelse
•D-Glucosamin kan bruges som en biokemisk standard eller til cellestimulering sammen med glukose i cellekultur
•Det kan være nyttigt i laboratorieundersøgelsen af slidgigt og diabetes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-84-2
Molekylær formel C6H13NO5·HCl
MDL nummer MFCD00067674
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glucosamine hydrochloride
Smeltepunkt ∼192°C (decomposition)
Mængde 50 g
Beilstein 4157370
Merck Index 14,4458
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +71.5° (c=1 in Water, 20h)
Formel vægt 215.64
Procent renhed ≥98%