Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Glucosamin hydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 10122770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10122770 10 g Glasflaske 10g
10665152 100 g Plastflaske 100g
10245250 500 g Plastflaske 500g
11996191 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10122770 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 119900100
Request Bulk or Custom Format
Edge
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-84-2
Molekylær formel C6H13NO5·HCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glucosamine hydrochloride
Farve Brun-gul til gul
Tab ved tørring 1.0 % max. (105°C, 2 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Specifik rotationstilstand + 72.50 (20.00°C c=2,H2O,5hrs.)
Specifik rotation +70.0° to +73.0° (20°C, 589nm) (c=2.5, H2O) (after 3 hrs)
Formel vægt 215.64
Procent renhed 98.0 to 102.0% (on dry substance) (Total base)
Fysisk form Pulver