Få mere at vide
D-glucono-1,5-lacton, TRC
Artikelnummer. 30134119
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134119 5 g
30135554 500 g
17908114 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG4174755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-80-2
Molekylær formel C6 H10 O6
Molekylvægt (g/mol) 178.14
Synonym Gluconic acid lactone (6CI), Gluconic acid, lactone, D- (7CI), Gluconic acid, δ-lactone, D- (8CI), (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, 1,5-D-Gluconolactone, 1,5-Gluconolactone, D-(+)-Gluconic acid δ-lactone, D-(+)-Glucono-1,5-lactone, D-(+)-Glucono-δ-lactone, D-(+)-Glucose δ-lactone, D-Gluconic acid 1,5-lactone, D-Gluconic acid lactone, D-Glucono-1,5-lactone, D-Glucono-δ-lactone, E 575, Fujiglucon, Glucono-δ-lactone, Gluconolactone, Lysactone, Riken Lactone, δ-Gluconolactone
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-one
SMIL OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Gluconic acid D-lactone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
Formel vægt 178.0477
Procent renhed >95%