Få mere at vide
D-(+)-Glucono-1,5-lactone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441238
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16441238 5 g
1 options
Artikelnummer. 16441238 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYI0301
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress D-(+)-Glucono-1,5-lactone is a polyhydroxy (PHA) that is capable of metal chelating, moisturizing and antioxidant activity.
D-(+)-Glucono-1,5-lactone is a polyhydroxy (PHA) that is capable of metal chelating, moisturizing and antioxidant activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Glucono-1,5-lactone
CAS 90-80-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H10O6
Mængde 5 g
Synonym Gluconic acid lactone
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (561.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (561.36 mM)
SMIL O=C1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Molekylvægt (g/mol) 178.14
Formel vægt 178.14
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism