Få mere at vide
D-(+)-Glucono-1,5-lacton, 99%
Artikelnummer. 11404454
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404454 2500 g 2500g
11344529 250 g 250g
11494444 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404454 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13105.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 90-80-2 | C6H10O6 | 178,14 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Glucono delta-lactone (GDL) er en slags fremragende multifunktionelt fødevaretilsætningsstof. Det bruges hovedsageligt som proteinkoaguleringsmiddel, syrningsmiddel, syltning eller hævemiddel. ekspanderende middel, konserveringsmiddel, krydderier, sekvestreringsmiddel, chelateringsmiddel, farvebevarende middel, osv. Det anvendes i vid udstrækning til fødevarer, daglig kemisk industri, lægemidler, kosmetik. Plast- og harpiksmodifikation, elektrodeposition og polering, metaloverfladerensning og organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i vand
500 g/L (20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-80-2
Molekylær formel C6H10O6
Molekylvægt (g/mol) 178.14
MDL nummer MFCD00006647
InChI nøgle PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonym gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone
PubChem CID 7027
ChEBI CHEBI:16217
SMIL OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Glucono-1,5-lactone
Smeltepunkt 154 °C til 159 °C (dekomponering)
Mængde 2500 g
Beilstein 83286
Merck Index 14,4457
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 500 g/L (20 °C).
Optisk rotation +65° (c=4 i vand)
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-on
Formel vægt 178.14
Procent renhed 99%