Få mere at vide
D-Glucono-1,4-lactone (>85%), TRC
Artikelnummer. 30240627
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240627 200 mg
30240851 50 mg
30240760 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG417478200MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1198-69-2
Molekylær formel C6 H10 O6
Molekylvægt (g/mol) 178.14
Synonym D-Gluconic acid, γ-lactone, Gluconic acid, γ-lactone, D- (8CI), 1,4-D-Gluconolactone, 1,4-Gluconolactone, D-Glucono-1,4-lactone, D-Glucono-γ-lactone, D-Gluconolactone, Gluconic acid, γ-lactone, Glucono-γ-lactone
IUPAC navn (3R,4R,5R)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-one
SMIL OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Kemisk navn eller materiale D-Glucono-1,4-lactone
Mængde 200 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4-,5-/m1/s1
Formel vægt 178.0477
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.