Få mere at vide
D-gluconsyre kaliumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Gluconate |
| CAS | 299-27-4 |
| Molekylær formel | C6 H11 O7 . K |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Potassium Gluconate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1 |
| SMIL | [K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | kalium; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.25 |
| Formel vægt | 234.0142 |