Få mere at vide
D-gluconsyre kaliumsalt, TRC
Artikelnummer. 30406019
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30406019 100 g
1 options
Artikelnummer. 30406019 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG417425100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Gluconate
CAS 299-27-4
Molekylær formel C6 H11 O7 . K
Mængde 100 g
Synonym Potassium Gluconate
InChI formel InChI=1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
SMIL [K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
IUPAC navn kalium; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
Molekylvægt (g/mol) 234.25
Formel vægt 234.0142