Få mere at vide
D-Gluconsyre, calciumsalt, 99%
Artikelnummer. 10591651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10591651 250 g Plastflaske 250g
10358250 1 kg Plastflaske 1kg
10277263 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10591651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211062500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.71 DKK
    324.65 DKK / 250g
    Spare 35.06 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 299-28-5 | C12H22CaO14 | 430,372 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 299-28-5
Molekylær formel C12H22CaO14
Molekylvægt (g/mol) 430.372
MDL nummer MFCD00064209
InChI nøgle NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Synonym calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
PubChem CID 9290
IUPAC navn calcium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Gluconic acid, calcium salt
Farve Hvid
Tab ved tørring 2,0 % maks. (1 g, 105 °C, 16 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Plastflaske
Lineær formel (HOCH2[CH(OH)]4CO2)2Ca
Mængde 250 g
Beilstein 03, 544
Merck Index 15, 1671
Specifik rotationstilstand +10,20 (22,00 °C c=1,H2O)
Specifik rotation +10.20
Formel vægt 430.38
Procent renhed 0.99
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller