Få mere at vide
D-Gluconic acid, calcium salt, 99%
Artikelnummer. 10358250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10358250 1 kg Plastflaske 1kg
10591651 250 g Plastflaske 250g
10277263 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10358250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211060010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 299-28-5 | C12H22CaO14 | 430.372 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 299-28-5
Molekylær formel C12H22CaO14
Molekylvægt (g/mol) 430.372
MDL nummer MFCD00064209
InChI nøgle NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Synonym calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
PubChem CID 9290
IUPAC navn calcium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Gluconic acid, calcium salt
Farve Hvid
Tab ved tørring 2.0 % max. (1 g, 105°C, 16 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Plastflaske
Lineær formel (HOCH2[CH(OH)]4CO2)2Ca
Mængde 1 kg
Beilstein 03, 544
Merck Index 15, 1671
Specifik rotationstilstand + 10.20 (22.00°C c=1,H2O)
Specifik rotation + 10.20
Formel vægt 430.38
Procent renhed 0.99
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller