Få mere at vide
Melford D-glukonsyre
Artikelnummer. 30018295
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018295 500 g
30018294 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018295 Leverandør Melford Leverandørnr. G37020500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Molekylformel: C6H11O7K, molekylvægt 234,2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Gluconic Acid
CAS 299-27-4
Molekylær formel C6H11KO7
Mængde 500 g