Få mere at vide
Melford D-glukonsyre
Mængde:
500 g
1 kg
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Molekylformel: C6H11O7K, molekylvægt 234,2
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Gluconic Acid |
| CAS | 299-27-4 |
| Molekylær formel | C6H11KO7 |
| Mængde | 1 kg |