Få mere at vide
D-gluconsyre (50% i vand), TRC
Artikelnummer. 30391387
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30391387 25 g
1 options
Artikelnummer. 30391387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG41742025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Gluconic Acid
CAS 526-95-4
Molekylær formel C6 H12 O7
Mængde 25 g
Synonym Dextronic Acid, Gluconal GA-50, Gluconic Acid, Glycogenic Acid, Glyconic Acid, Maltonic Acid, NSC 77381, Pentahydroxycaproic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansyre
Molekylvægt (g/mol) 196.1553
Formel vægt 196.0583
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5