Få mere at vide
D-Gluconic acid, 50% aq. soln.
Artikelnummer. p-7023354
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
Artikelnummer. 11422838
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16806.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 526-95-4 | C6H12O7 | 196.155 g/mol
Gluconsyre forekommer naturligt i frugt, honning og vin. Som fødevaretilsætningsstof er det en surhedsregulerende middel. Det bruges også i rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Gluconsyre forekommer naturligt i frugt, honning og vin. Som fødevaretilsætningsstof er det en surhedsregulerende middel. Det bruges også i rengøringsmidler.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 526-95-4
Molekylær formel C6H12O7
Molekylvægt (g/mol) 196.155
MDL nummer MFCD00004240
InChI nøgle RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Synonym gluconic acid, d-gluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, glycogenic acid, glosanto, gluconate, pentahydroxycaproic acid, gluconic acid, d, d-gluconate
PubChem CID 10690
ChEBI CHEBI:33198
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansyre
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Gluconic acid
FN nummer UN3265
Beilstein 1726055
Merck Index 144456
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 196.16 (Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% aq. soln.
Tæthed 1.234
Mængde 500 mL
Optisk rotation +10° (Neat)
Brydningsindeks 1.418