Få mere at vide
D-Gluconsyre, 50% aq. Soln.
Beskrivelse
Gluconsyre forekommer naturligt i frugt, honning og vin. Som fødevaretilsætningsstof er det en surhedsregulerende middel. Det bruges også i rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Gluconsyre forekommer naturligt i frugt, honning og vin. Som fødevaretilsætningsstof er det en surhedsregulerende middel. Det bruges også i rengøringsmidler.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Gluconic acid |
| Tæthed | 1.234 |
| Mængde | 500 mL |
| Optisk rotation | +10° (Pænt) |
| Brydningsindeks | 1.418 |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1726055 |
| Merck Index | 144456 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 196,16 (Vandret) |
| Vis mere |