missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Glucoheptono-1,4-lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glucoheptono-1,4-lactone |
| CAS | 60046-25-5 |
| Molekylær formel | C7 H12 O7 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2ξ)-D-Glucoheptonic Acid γ-Lactone, Glucoheptonic Acid γ-Lactone, D-Glucoheptonolactone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O7/c8-1-2(9)3(10)6-4(11)5(12)7(13)14-6/h2-6,8-12H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.17 |
| Formel vægt | 208.0583 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?