Få mere at vide
D-Glucitol-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glucitol-d8 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D |
| Formel vægt | 190.1293 |