Få mere at vide
D-Glucitol-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glucitol-13C6 |
| CAS | 121067-66-1 |
| Molekylær formel | 13C6 H14 O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | D-Sorbitol-13C6, Glucarine-13C6, Esasorb-13C6, Cholaxine-13C6, Karion-13C6, Sionite-13C6, Sionon-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | O[13CH2][13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H](O)[13CH2]O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5S)-(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.128 |
| Formel vægt | 188.0992 |