missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Glucaro-1,4-lactone Monohydrate, TRC

Artikelnummer. 30404879
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404879 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404879 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG4156005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Glucaro-1,4-lactone Monohydrate
CAS 61278-30-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H8 O7 . H2 O
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-1-2(8)6(12)13-4(1)3(9)5(10)11;/h1-4,7-9H,(H,10,11);1H2/t1-,2-,3+,4+;/m1./s1
SMIL O.O[C@@H]([C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[(2S,3R,4R)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxyacetic acid;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 210.14
Formel vægt 210.0376
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.