Få mere at vide
D-Glucarate Monopotassium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glucarate Monopotassium |
| CAS | 576-42-1 |
| Molekylær formel | C6H9KO8 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Monopotassium Saccharate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O8.K/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4+;/m0./s1 |
| SMIL | [K+].O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)C(=O)O)[C@@H](O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | potassium;(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxy-6-oxohexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.23 |
| Formel vægt | 247.9934 |