Få mere at vide
D-Gentiobiose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amygdalose (Gentiobiose) |
| CAS | 554-91-6 |
| Molekylær formel | C12 H22 O11 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | β-Gentiobiose |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9+,10-,11+,12+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.3 |
| Formel vægt | 342.1162 |