Få mere at vide
D-gamma-Tocopherol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10279990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10279990 100 mg Glasflaske 100mg
1 options
Artikelnummer. 10279990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421041000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 54-28-4 | C28H48O2 | 416,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-γ-Tocopherol
Navn note 95%
CAS 54-28-4
Farve Brun
Kogepunkt 200 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt >93 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C28H48O2
MDL nummer MFCD00066529
Mængde 100 mg
Merck Index 15, 9655
Specifik rotationstilstand +30° (25 °C c=2,00 tommer isooctan)
Specifik rotation +30
Synonym gamma-tocopherol, +-gamma-tocopherol, d-gamma-tocopherol, 7,8-dimethyltocol, unii-8ef1z1238f, rrr-gamma-tocopherol, r,r,r-gamma-tocopherol, 2r-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl chroman-6-ol, 2r-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-2h-chromen-6-ol, 2r-3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-2h-1-benzopyran-6-ol
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone, kloroform, ether, olier, fedtstoffer
InChI nøgle QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N
SMIL CC1=C(C=C2CCC(OC2=C1C)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)O
IUPAC navn (2R)-2,7,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
Molekylvægt (g/mol) 416.69
PubChem CID 92729
ChEBI CHEBI:18185
Formel vægt 416.69
Procent renhed 95%
Fysisk form Viskøs væske